Kluczowe dokumenty
SAB1408464
Sigma-Aldrich
Anti-RASSF3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC119194, MGC119195, MGC119197, RASSF5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~27.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASSF3(283349)
Opis ogólny
Onkogen RAS (MIM 190020) jest zmutowany w prawie jednej trzeciej wszystkich ludzkich nowotworów. Członkowie nadrodziny RAS są białkami wiążącymi GTP błony plazmatycznej, które modulują wewnątrzkomórkowe szlaki transdukcji sygnału. Podrodzina efektorów RAS, w tym RASSF3, ma wspólną domenę asocjacyjną RAS (RA).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RASSF3 (NP_835463, 1 a.a. ~ 238 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSSGYSSLEEDAEDFFFTARTSFFRRAPQGKPRSGQQDVEKETHSYLSKEEIKVHKYNLAVTDKLKMTLNSNGIYTGFIKVQMELCKPPQTSPNSGKLSPSSNGCMNTLHISSTNTVGEVIEALLKKFLVTESPAKFALYKRCHREDQVYACKLSDREHPLYLRLVAGPRTDTLSFVLREIGEWEAFSLPELQNFLRILDKEEDEQLQNLKRRYTAYRQKLEEALREVWKPD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)