Merck
SAB1408405
Sigma-Aldrich
Anti-LONRF2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ45273, MGC126711, MGC126713, RNF192
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~57.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LONRF2(164832)
Powiązane kategorie
Immunogen
LONRF2 (AAI01665.1, 1 a.a. ~ 511 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKNYEQALQDASAACQNEPLLIKGHQVKAQALSGLGRSKEVLKEFLYCLALNPECNSVKKEAQKVMCEVLFSATANVHENLTSSIQSRLKAQGHSHMNAQALLEEGDAGSSENSSEKSDMLGNTNSSVLYFILGLHFEEDKKALESILPTAPSAGLKRQFPDDVEDAPDLNAPGKIPKKDLSPQRSPNSETEESQGLSLDVTDFECALCMRLLFEPVTTPCGHTFCLKCLERCLDHAPHCPLCKDKLSELLASRNFNITVLAEELIFRYLPDELSDRKRIYDEEMSELSNLTRDVPIFVCAMAFPTVPCPLHVFEPRYRLMIRRCMETGTKRFGMCLSAEHAGLSEYGCMLEIKDVRTFPDGSSVVDAIGISRFRVLSHRHRDGYNTADIEYLEDEKVEGPEYEELAALHDSVHQQSVSWFASLQDRMKEQILSHFGVMPDREPEPQSNPSGPAWSWWILAVLPLERKAQLAILGMTSLKERLLAIRRILVIITRKMNSRQELANARERNN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1