Kluczowe dokumenty
SAB1408348
Sigma-Aldrich
Anti-SUHW2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
5′OY11.1, D87009.C22.3, SUHW2, ZNF279, ZNF632
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~61.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ten został zidentyfikowany na podstawie homologii z innymi gatunkami. Jego kodowane białko jest w około 78-88% identyczne z przewidywanym białkiem owczym o nieznanej funkcji. Białko jest również w około 25% identyczne z białkiem Drosophila suppressor of hairy wing, które jest białkiem suwaka leucynowego, które hamuje funkcję wzmacniaczy transkrypcyjnych retrotranspozonu cygańskiego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SUHW2 (AAH40020.1, 1 a.a. ~ 543 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEQSCEEEKEPEPQKNIQETKQVDDEDAELIFVGVEHVNEDAELIFVGVTSNSKPVVSNILNRVTPGSWSRRKKYDHLRKDTARKLQPKSHETVTSEAVTVLPASQLESRSTDSPIIIEPLSKPDYRNSSPQVVPNNSSELPSPLITFTDSLHHPVSTALSVGGINESPRVSKQLSTFEVNSINPKRAKLRDGIIEGNSSASFPSDTFHTMNTQQSTPSNNVHTSLSHVQNGAPFPAAFPKDNIHFKPINTNLDRANELAKTDILSLTSQNKTFDPKKENPIVLLSDFYYGQHKGEGQPEQKTHTTFKCLSCVKVLKNVKFMNHVKHHLEFEKQRNDSWENHTTCQHCHRQFPTPFQLQCHIENVHTAQEPSTVCKICELSFETDQVLLQHMKDHHKPGEMPYVCQVCHYRSSVFADVETHFRTCHENTKNLLCPFCLKIFKTATPYMCHYRGHWGKSAHQCSKCRLQFLTFKEKMEHKTQCHQMFKKPKQLEGLPPETKVTIQVSLEPLQPGSVDVASITVSTSDSEPSLPRSKSKISKKSH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)