Key Documents
SAB1408344
Sigma-Aldrich
Anti-ACTRT2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARPM2, ARPT2, Arp-T2, FLJ25424, HARPM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~41.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTRT2(140625)
Opis ogólny
The protein encoded by this intronless gene belongs to the actin family. Studies have shown that this protein may be involved in cytoskeletal organization similar to other cytoplasmic actin-related protein (ARP) subfamily members. Antibody raised against the human protein has been used to detect the protein by immunoblotting and immunofluorescence microscopy, demonstrating its specific synthesis in the testis, late in spermatid differentiation, and its localization in the calyx. (provided by RefSeq)
Immunogen
ACTRT2 (NP_536356.3, 1 a.a. ~ 377 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFNPHALDSPAVIFDNGSGFCKAGLSGEFGPRHMVSSIVGHLKFQAPSAEANQKKYFVGEEALYKQEALQLHSPFERGLITGWDDVERLWKHLFEWELGVKPSDQPLLATEPSLNPRENREKMAEVMFENFGVPAFYLSDQAVLALYASACVTGLVVDSGDAVTCTVPIFEGYSLPHAVTKLHVAGRDITELLMQLLLASGHTFPCQLDKGLVDDIKKKLCYVALEPEKELSRRPEEVLREYKLPDGNIISLGDPLHQAPEALFVPQQLGSQSPGLSNMVSSSITKCDTDIQKILFGEIVLSGGTTLFHGLDDRLLKELEQLASKDTPIKITAPPDRWFSTWIGASIVTSLSSFKQMWVTAADFKEFGTSVVQRRCF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1