Kluczowe dokumenty
SAB1408276
Sigma-Aldrich
Anti-CMTM3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BNAS2, CKLFSF3, FLJ31762, MGC51956
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~19.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CMTM3(123920)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny genów czynników podobnych do chemokin, nowej rodziny, która jest podobna do nadrodziny chemokin i nadrodziny 4 cząsteczek sygnałowych. Gen ten jest jednym z kilku genów czynników podobnych do chemokin zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 16. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu zawierające różne 5′ UTR, ale kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CMTM3 (NP_653202, 1 a.a. ~ 182 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MWPPDPDPDPDPEPAGGSRPGPAVPGLRALLPARAFLCSLKGRLLLAESGLSFITFICYVASSASAFLTAPLLEFLLALYFLFADAMQLNDKWQGLCWPMMDFLRCVTAALIYFAISITAIAKYSDGASKAAGVFGFFATIVFATDFYLIFNDVAKFLKQGDSADETTAHKTEEENSDSDSD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)