Key Documents
SAB1408263
Sigma-Aldrich
Anti-TTC18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ25765, RP11-152N13.6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~125.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTC18(118491)
Immunogen
TTC18 (NP_660153, 1 a.a. ~ 1121 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQVPSAGRLVQITVTEGYDLKGFKGDTPVTFIRAEFNQVVLGDSAKITVSPEGSAKYNFTSSFEFNPEGGITSDDLAHKPVFLTVTEVLPKEKKQKEEKTLILGQAVVDLLPLLEGQSSFQTTVPLHPVQGSPLETPRSSAKQCSLEVKVLVAEPLLTTAQISGGNLLKVTLEAAYSVPESFIPTGPGQNYMVGLQVPSLGEKDYPILFKNGTLKLGGEREPVPRPKKWPIANILAPGANNIPDAFIVGGPYEEEEGELNHPEDSEFRNQAECIKKRIIWDLESRCYLDPSAVVSFQKRIADCRLWPVEITRVPLVTIPKGKAGKTEKTDEEAQLSFHGVAYVNMVPLLYPGVKRIRGAFHVYPYLDSVVHEKTKCLLSLFRDIGHHLIHNNKIGGINSLLSKQAVSKNLKEDKPVKEKDIDGRPRPGDVQAPSIKSQSSDTPLEGEPPLSHNPEGQQYVEAGTYIVLEIQLDKALVPKRMPEELARRVKEMIPPRPPLTRRTGGAQKAVSDYHIQIKNISRAILDEYYRMFGKQVAKLESDMDSETLEEQKCQLSYELNCSGKYFAFKEQLKHAVVKIVRDKYLKTTSFESQEELQTFISELYVFLVDQMHVALNQTMPDDVQGTVATIYTSSEQLQLFAFEAEVNENFEMAAAYYKERLVREPQNLDHWLDYGAFCLLTEDNIKAQECFQKALSLNQSHIHSLLLCGVLAVLLENYEQAEIFFEDATCLEPTNVVAWTLLGLYYEIQNNDIRMEMAFHEASKQLQARMLQAQVTKQKSTGVEDTEERGKRESSLGPWGITNGSATAIKVEAPAGPGAALSILDKFLEESSKLQSDSQEPILTTQTWDPSISQKPSNTFIKEIPTKKEASKCQDSSALLHPGLHYGVSQTTTIFMETIHFLMKVKAVQYVHRVLAHELLCPQGGPSCEYYLVLAQTHILKKNFAKAEEYLQQAAQMDYLNPNVWGLKGHLYFLSGNHSEAKACYERTISFVVDASEMHFIFLRLGLIYLEEKEYEKAKKTYMQACKRSPSCLTWLGLGIACYRLEELTEAEDALSEANALNNYNAEVWAYLALVCLKVGRQLEAEQAYKYMIKLKLKDEALLAEIHTLQETVGFGNPSF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1