Key Documents
SAB1408252
Sigma-Aldrich
Anti-ZMYND19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MIZIP, RP11-48C7.4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
ZMYND19 is a MYND zinc finger domain-containing protein that binds to the C terminus of melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCHR1; MIM 601751) (Bachner et al., 2002 [PubMed 12208518]), and to the N termini of alpha-tubulin (TUBA1; MIM 191110), and beta-tubulin (TUBB; MIM 191130) (Francke et al., 2005 [PubMed 16039987]).[supplied by OMIM
Immunogen
ZMYND19 (NP_612471, 1 a.a. ~ 227 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTDFKLGIVRLGRVAGKTKYTLIDEQDIPLVESYSFEARMEVDADGNGAKIFAYAFDKNRGRGSGRLLHELLWERHRGGVAPGFQVVHLNAVTVDNRLDNLQLVPWGWRPKAEETSSKQREQSLYWLAIQQLPTDPIEEQFPVLNVTRYYNANGDVVEEEENSCTYYECHYPPCTVIEKQLREFNICGRCQVARYCGSQCQQKDWPAHKKHCRERKRPFQHELEPER
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1