SAB1408228
Anti-RHPN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1929, ODF5, RHOPHILIN, RHPN
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~73.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RHPN1(114822)
Opis ogólny
The gene RHPN1 (rhophilin Rho GTPase binding protein 1) is mapped to human chromosome 8q24.3. The encoded protein belongs to the rhophilin family of Rho-binding proteins. The mRNA is strongly expressed in the testis. The protein has a Rho binding domain and a PDZ (PSD95, Dlg1 and zo-1) domain.
Immunogen
Sequence
MILEERPDGAGAGEESPRLQGCDSLTQIQCGQLQSRRAQIHQQIDKELQMRTGAENLYRATSNNRVRETVALELSYVNSNLQLLKEELEELSGGVDPGRHGSEAVTVPMIPLGLKETKELDWSTPLKELISVHFGEDGASYEAEIRELEALRQAMRTPSRNESGLELLTAYYNQLCFLDARFLTPARSLGLFFHWYDSLTGVPAQQRALAFEKGSVLFNIGALHTQIGARQDRSCTEGARRAMEAFQRAAGAFSLLRENFSHAPSPDMSAASLCALEQLMMAQAQECVFEGLSPPASMAPQDCLAQLRLAQEAAQVAAEYRLVHRTMAQPPVHDYVPVSWTALVHVKAEYFRSLAHYHVAMALCDGSPATEGELPTHEQVFLQPPTSSKPRGPVLPQELEERRQLGKAHLKRAILGQEEALRLHALCRVLREVDLLRAVISQTLQRSLAKYAELDREDDFCEAAEAPDIQPKTHQKPEARMPRLSQGKGPDIFHRLGPLSVFSAKNRWRLVGPVHLTRGEGGFGLTLRGDSPVLIAAVIPGSQAAAAGLKEGDYIVSVNGQPCRWWRHAEVVTELKAAGEAGASLQVVSLLPSSRLPSLGDRRPVLLGPRGLLRSQREHGCKTPASTWASPRPLLNWSRKAQQGKTGGCPQPCAPVKPAPPSSLKHPGWP
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1