Key Documents
SAB1408191
Sigma-Aldrich
Anti-CHMP4C antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC22825, SNF7-3, Shax3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CHMP4C(92421)
Opis ogólny
CHMP4C belongs to the chromatin-modifying protein/charged multivesicular body protein (CHMP) family. These proteins are components of ESCRT-III (endosomal sorting complex required for transport III), a complex involved in degradation of surface receptor proteins and formation of endocytic multivesicular bodies (MVBs). Some CHMPs have both nuclear and cytoplasmic/vesicular distributions, and one such CHMP, CHMP1A (MIM 164010), is required for both MVB formation and regulation of cell cycle progression (Tsang et al., 2006 [PubMed 16730941]).[supplied by OMIM
Immunogen
CHMP4C (NP_689497.1, 1 a.a. ~ 233 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSKLGKFFKGGGSSKSRAAPSPQEALVRLRETEEMLGKKQEYLENRIQREIALAKKHGTQNKRAALQALKRKKRFEKQLTQIDGTLSTIEFQREALENSHTNTEVLRNMGFAAKAMKSVHENMDLNKIDDLMQEITEQQDIAQEISEAFSQRVGFGDDFDEDELMAELEELEQEELNKKMTNIRLPNVPSSSLPAQPNRKPGMSSTARRSRAASSQRAEEEDDDIKQLAAWAT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1