Kluczowe dokumenty
SAB1408175
Sigma-Aldrich
Anti-LRSAM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ31641, RIFLE, TAL
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~83.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRSAM1(90678)
Opis ogólny
LRSAM1 jest wielofunkcyjnym białkiem RING finger, które selektywnie reguluje cząsteczki adhezji komórkowej, ma aktywność ligazy ubikwityny i odgrywa rolę w endocytozie receptorów i pączkowaniu wirusów (Li et al., 2003 [PubMed 14635195]; Amit et al., 2004 [PubMed 15256501]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
LRSAM1 (NP_001005373.1, 1 a.a. ~ 723 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPLFFRKRKPSEEARKRLEYQMCLAKEAGADDILDISKCELSEIPFGAFATCKVLQKKVLIVHTNHLTSLLPKSCSLLSLATIKVLDLHDNQLTALPDDLGQLTALQVLNVERNQLMQLPRSIGNLTQLQTLNVKDNKLKELPDTVGELRSLRTLNISGNEIQRLPQMLAHVRTLEMLSLDASAMVYPPREVCGAGTAAILQFLCKESGLEYYPPSQYLLPILEQDGIENSRDSPDGPTDRFSREELEWQNRFSDYEKRKEQKMLEKLEFERRLELGQREHTQLLQQSSSQKDEILQTVKEEQSRLEQGLSEHQRHLNAERQRLQEQLKQTEQNISSRIQKLLQDNQRQKKSSEILKSLENERIRMEQLMSITQEETESLRRRDVASAMQQMLTESCKNRLIQMAYESQRQNLVQQACSSMAEMDERFQQILSWQQMDQNKAISQILQESAMQKAAFEALQVKKDLMHRQIRSQIKLIETELLQLTQLELKRKSLDTESLQEMISEQRWALSSLLQQLLKEKQQREEELREILTELEAKSETRQENYWLIQYQRLLNQKPLSLKLQEEGMERQLVALLEELSAEHYLPIFAHHRLSLDLLSQMSPGDLAKVGVSEAGLQHEILRRVQELLDAARIQPELKPPMGEVVTPTAPQEPPESVRPSAPPAELEVQASECVVCLEREAQMIFLNCGHVCCCQQCCQPLRTCPLCRQDIAQRLRIYHSS
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LRSAM1 produkowane u myszy jest odpowiednie do zastosowań western blot.
Działania biochem./fizjol.
LRSAM1 (leucine-rich repeat and sterile α motif-containing protein 1) jest ligazą ubikwityny typu E3 zaangażowaną w fuzję pęcherzyków błonowych podczas dojrzewania wirusów i adhezję neuronów podczas aktywności kontroli mięśni. Wiąże się z Tsg101 (gen podatności na nowotwory 101), aby go ubikwitynować, co dalej inaktywuje sortowanie ładunków endocytarnych (receptory naskórkowego czynnika wzrostu) i egzocytarnych (białka wirusowe) za pośrednictwem Tsg101.[1] Chroni również cytoplazmę przed inwazyjnymi patogenami, uczestnicząc w ubikwitynacji związanej z bakteriami wewnątrzkomórkowymi. Mutacje w LRSAM1 powodują chorobę Charcot-Marie-Tooth (CMT).[1]
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Duane L Guernsey et al.
PLoS genetics, 6(8), doi:10-doi:10 (2010-09-25)
Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) represents a family of related sensorimotor neuropathies. We studied a large family from a rural eastern Canadian community, with multiple individuals suffering from a condition clinically most similar to autosomal recessive axonal CMT, or AR-CMT2. Homozygosity mapping
Ido Amit et al.
Genes & development, 18(14), 1737-1752 (2004-07-17)
The tumor suppressor gene 101 (tsg101) regulates vesicular trafficking processes in yeast and mammals. We report a novel protein, Tal (Tsg101-associated ligase), whose RING finger is necessary for multiple monoubiquitylation of Tsg101. Bivalent binding of Tsg101 to a tandem tetrapeptide
Alan Huett et al.
Cell host & microbe, 12(6), 778-790 (2012-12-19)
Several species of pathogenic bacteria replicate within an intracellular vacuolar niche. Bacteria that escape into the cytosol are captured by the autophagic pathway and targeted for lysosomal degradation, representing a defense against bacterial exploitation of the host cytosol. Autophagic capture of