Kluczowe dokumenty
SAB1408161
Sigma-Aldrich
Anti-TPD52L3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC26757, MGC45374, NYD-SP25, hD55
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~15.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPD52L3(89882)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek nowotworowych podobnych do białka D52. Białka te charakteryzują się N-końcowym motywem zwiniętej cewki, który jest wykorzystywany do tworzenia kompleksów homo- i heteromerycznych z innymi białkami podobnymi do białka nowotworowego D52. Kodowane białko może odgrywać rolę w spermatogenezie. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TPD52L3 (NP_277051.3, 1 a.a. ~ 140 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MPHARTETSVGTYESHSTSELEDLTEPEQRELKTKLTKLEAEIVTLRHVLAAKERRCGELKRKLGLTALVGLRQNLSKSWLDVQVSNTYVKQKTSAALSTMGTLICRKLGGVKKSATLRSFEGLMGTIKSKVSGGKRAWP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)