Kluczowe dokumenty
SAB1408140
Sigma-Aldrich
Anti-TNS4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CTEN, FLJ14950, PP14434
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~51.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNS4(84951)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało poliklonalne podniesione przeciwko ludzkiemu białku TNS4 o pełnej długości.
TNS4 (Tensin 4) jest cząsteczką sygnalizacyjną zlokalizowaną w prostacie i łożysku. Jest członkiem rodziny genów TENSIN. Posiada domenę Src homology 2 i domenę wiążącą fosfotyrozynę. Jej ekspresję zaobserwowano we wczesnej progresji komórek czerniaka.
Immunogen
TNS4 (AAH18706.1, 1 a.a. ~ 480 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGSKASSPHGLGSPLVASPRLEKRLGGLAPQRGSRISVLSASPVSDVSYMFGSSQSLLHSSNSSHQSSSRSLESPANSSSSLHSLGSVSLCTRPSDFQAPRNPTLTMGQPRTPHSPPLAKEHASSCPPSITNSMVDIPIVLINGCPEPGSSPPQRTPGHQNSVQPGAASPSNPCPATRSNSQTLSDAPFTTCPEGPARDMQPTMKFVMDTSKYWFKPNITREQAIELLRKEEPGAFVIRDSSSYRGSFGLALKVQEVPASAQSRPGEDSNDLIRHFLIESSAKGVHLKGADEEPYFGSLSAFVCQHSIMALALPCKLTIPQRELGGADGASDSTDSPASCQKKSAGCHTLYLSSVSVETLTGALAVQKAISTTFERDILPTPTVVHFKVTEQGITLTDVQRKVFFRRHYPLTTLRFCGMDPEQRKWQKYCKPSWIFGFVAKSQTEPQENVCHLFAEYDMVQPASQVIGLVTALLQDAERM
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TNS4 produkowane u myszy jest odpowiednie do immunofluorescencji pośredniej i western blot.
Działania biochem./fizjol.
TNS4 (Tensin 4) jest głównie zaangażowany w aktywność migracji komórek. Wykazuje właściwości onkogenne w nowotworach okrężnicy, piersi, płuc i żołądka. W badaniach stwierdzono jej nadekspresję w komórkach raka trzustki. W komórkach raka trzustki TNS4 promuje tworzenie kolonii i ruchliwość komórek. Przewiduje się, że TNS4 może być markerem prognostycznym dla pierwotnego czerniaka.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cecilia Sjoestroem et al.
PloS one, 8(11), e80492-e80492 (2013-11-19)
C-terminal tensin-like protein (Cten) is a focal adhesion protein originally identified as a tumor suppressor in prostate cancer. It has since been found to be overexpressed and function as an oncogene in numerous other cancers, but the expression status of
Saleh Al-Ghamdi et al.
Pancreas, 42(1), 135-140 (2012-07-04)
C-terminal tensin-like gene (CTEN, also known as TNS4) localizes to focal adhesions and is reported to function as an oncogene in colonic, breast, lung, and gastric cancers. Its role in pancreatic cancer is unknown and was thus investigated in this
Abdulkader Albasri et al.
Breast cancer research and treatment, 126(1), 47-54 (2010-04-15)
C-terminal tensin-like (CTEN) gene is a member of the TENSIN gene family, involved in cell migration and localised at focal adhesion sites. This study was designed to explore the prevalence and clinical significance of CTEN expression in a large and