Kluczowe dokumenty
SAB1408110
Sigma-Aldrich
Anti-KIAA1841 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC39557
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
KIAA1841 (NP_115895, 1 a.a. ~ 707 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSRGYSENNNFLNNNNQMVLDMILYPLIGIPQTINWETIARLVPGLTPKECAKRFDELKSSGSSPVDNQYNSLMAAGESPVETLATYIKSSLLDIHGEFQETPVGHDAVSKTGRHSIASTRNCSSESENCTTHNGGEMTEESEGPNMVIHVCDEAKNLKEDFTCPRDLLISEMKYFAEYLSMDAQRWEEVDISVHCDVHIFNWLIKYIKRNTKESKDCEMPTLEPGNVISILISSEFLKMDSLVEQCIQYCHKNMNAIVATPCNMNCINANLLTRIADLFSHNEVDDLKDKKDKFKSKLFCKKIERLFDPEYLNPDSRSNAATLYRCCLCKKLLTKETERRIPCIPGKINVDRRGNIVYIHIRDKTWDVHEYLNSLFEELKSWRDVYWRLWGTINWLACSRCYQAFLCIEFSHCQYHSETVVYPTAASSLNTVGTGIYPCCNQKVLRFDPTQLTKGCKVRDHMVTLRDQGEGGDLPSCPTARMLDDLHKYRDVIVVPFSKDTVSDVGVGLCDEKGIECDVLLEPNTPWGPKTGELNAFLSLKNWTLQLKQQSLFSEEEEYTTGSEVTEDEVGDEEEVSKKQRKKEKPKKFTRQPKKQVSSPCAQRKEKALEKSASRDVSPFVMSMQKNKWDATRSLRFNQDAQREDDQRRMTEITGHLIKMRLGDLDRVKSKEAKETDKLRPRDGTVSKSNRKSGLSSVLLMTVLLC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)