Merck
SAB1408051
Sigma-Aldrich
Anti-NETO2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ10430, FLJ14724, FLJ90456, NEOT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NETO2(81831)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a predicted transmembrane protein containing two extracellular CUB domains followed by a low-density lipoprotein class A (LDLa) domain. It also has an intracellular FXNPXY-like motif, which has been shown in other proteins to be essential for the internalization of clathrin coated pits during endocytosis. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but they have not been fully characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
NETO2 (AAH12381.1, 1 a.a. ~ 148 a.a) full-length human protein.
Sequence
MACKTAFNKTGFQEVFDPPHYELFSLRDKEISADLADLSEELDNYQKMRRSSTASRCIHDHHCGSQASSVKQSRTNLSSMELPFRNDFAQPQPMKTFNSTFKKSSYTFKQGHECPEQALEDRVMEEIPCEIYVRGREDSAQASISIDF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1