Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1408048
Sigma-Aldrich
Anti-C1ORF25 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC25112, MGC57134, MST070, MSTP070, TRM1L, bG120K12.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~81.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C1orf25(81627)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that has some similarity to N2,N2-dimethylguanosine tRNA methyltransferase from other organisms. Studies of the mouse ortholog have shown that this protein plays a role in motor coordination and exploratory behavior, and it may also be involved in modulating postnatal neuronal functions. Alternatively spliced transcripts have been identified for this gene, but their full-length nature is not known. (provided by RefSeq)
Immunogen
C1orf25 (AAH45535.1, 1 a.a. ~ 733 a.a) full-length human protein.
Sequence
MENMAEEELLPLEKEEVEVAQVQVPTPARDSAGVPAPAPDSALDSAPTPASAPAPAPALAQAPALSPSLASAPEEAKSKRHISIQRQLADLENLAFVTDGNFDSASSLNSDNLDAGNRQACPLCPKEKFRACNSHKLRRHLQNLHWKVSVEFEGYRMCICHLPCRPVKPNIIGEQITSKMGAHYHCIICSATITRRTDMLGHVRRHMNKGETKSSYIAASTAKPPKEILKEADTDVQVCPNYSIPQKTDSYFNPKMKLNRQLIFCTLAALAEERKPLECLDAFGATGIMGLQWAKHLGNAVKVTINDLNENSVTLIQENCHLNKLKVVVDSKEKEKSDDILEEGEKNLGNIKVTKMDANVLMHLRSFDFIHLDPFGTSVNYLDSAFRNIRNLGIVSVTSTDISSLYAKAQHVARRHYGCNIVRTEYYKELAARIVVAAVARAAARCNKGIEVLFAVALEHFVLVVVRVLRGPTSADETAKKIQYLIHCQWCEERIFQKDGNMVEENPYRQLPCNCHGSMPGKTAIELGPLWSSSLFNTGFLKRMLFESLHHGLDDIQTLIKTLIFESECTPQSQFSIHASSNVNKQEENGVFIKTTDDTTTDNYIAQGKRKSNEMITNLGKKQKTDVSTEHPPFYYNIHRHSIKGMNMPKLKKFLCYLSQAGFRVSRTHFDPMGVRTDAPLMQFKSILLKYSTPTYTGGQSESHVQSASEDTVTERVEMSVNDKAEASGCRRW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1