Kluczowe dokumenty
SAB1408044
Sigma-Aldrich
Anti-COL21A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COLA1L, DKFZp564B052, FLJ39125, FLJ44623, FP633, MGC26619, dJ682J15.1, dJ708F5.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~99.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL21A1(81578)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje łańcuch alfa kolagenu typu XXI, członka rodziny kolagenów FACIT (kolageny związane z fibrylami z przerwanymi helisami). Kolagen typu XXI jest zlokalizowany w tkankach zawierających kolagen typu I, więc podobnie jak inni członkowie tej rodziny kolagenów, może służyć do utrzymania integralności macierzy zewnątrzkomórkowej. Opisano alternatywnie splicowany wariant transkryptu, ale jego pełna długość nie została jeszcze określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
COL21A1 (NP_110447.2, 1 a.a. ~ 957 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAHYITFLCMVLVLLLQNSVLAEDGEVRSSCRTAPTDLVFILDGSYSVGPENFEIVKKWLVNITKNFDIGPKFIQVGVVQYSDYPVLEIPLGSYDSGEHLTAAVESILYLGGNTKTGKAIQFALDYLFAKSSRFLTKIAVVLTDGKSQDDVKDAAQAARDSKITLFAIGVGSETEDAELRAIANKPSSTYVFYVEDYIAISKIREVMKQKLCEESVCPTRIPVAARDERGFDILLGLDVNKKVKKRIQLSPKKIKGYEVTSKVDLSELTSNVFPEGLPPSYVFVSTQRFKVKKIWDLWRILTIDGRPQIAVTLNGVDKILLFTTTSVINGSQVVTFANPQVKTLFDEGWHQIRLLVTEQDVTLYIDDQQIENKPLHPVLGILINGQTQIGKYSGKEETVQFDVQKLRIYCDPEQNNRETACEIPGFNGECLNGPSDVGSTPAPCICPPGKPGLQGPKGDPGLPGNPGYPGQPGQDGKPGYQGIAGTPGVPGSPGIQGARGLPGYKGEPGRDGDKGDRGLPGFPGLHGMPGSKGEMGAKGDKGSPGFYGKKGAKGEKGNAGFPGLPGPAGEPGRHGKDGLMGSPGFKGEAGSPGAPGQDGTRGEPGIPGFPGNRGLMGQKGEIGPPGQQGKKGAPGMPGLMGSNGSPGQPGTPGSKGSKGEPGIQGMPGASGLKGEPGATGSPGEPGYMGLPGIQGKKGDKGNQGEKGIQGQKGENGRQGIPGQQGIQGHHGAKGERGEKGEPGVRGAIGSKGESGVDGLMGPAGPKGQPGDPGPQGPPGLDGKPGREFSEQFIRQVCTDVIRAQLPVLLQSGRIRNCDHCLSQHGSPGIPGPPGPIGPEGPRGLPGLPGRDGVPGLVGVPGRPGVRGLKGLPGRNGEKGSQGFGYPGEQGPPGPPGPEGPPGISKEGPPGDPGLPGKDGDHGKPGIQGQPGPPGICDPSLCFSVIARRDPFRKGPNY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)