Kluczowe dokumenty
SAB1408028
Sigma-Aldrich
Anti-COASY antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DPCK, FLJ35179, PPAT, UKR1, pOV-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COASY(80347)
Opis ogólny
Biosynteza koenzymu A (CoA) z kwasu pantotenowego (witaminy B5) jest niezbędnym uniwersalnym szlakiem u prokariotów i eukariotów. COASY jest dwufunkcyjnym enzymem, który katalizuje 2 ostatnie etapy syntezy CoA. Działania te są wykonywane przez 2 oddzielne enzymy, adenylotransferazę fosfopantetyny (PPAT; EC 2.7.7.3) i kinazę dephospho-CoA (DPCK; EC 2.7.1.24), u prokariotów (Daugherty et al., 2002 [PubMed 11923312]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
COASY (NP_001035996.1, 1 a.a. ~ 269 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAINRFRLENDLEELALYQIQLLKDLRHTENEEDKVSSSSFRQRMLGNLLRPPYERPELPTCLYVIGLTGISGSGKSSIAQRLKGLGAFVIDSDHLGHRAYAPGPAYQPVEAFGTDILHKDGIINRKVLGSRVFGNKKQLKILTDIMWPIIAKLAREEMDRAVAEGKRVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)