Kluczowe dokumenty
SAB1408025
Sigma-Aldrich
Anti-GKAP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FKSG21, FLJ25469, GKAP42
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GKAP1(80318)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest wysoce podobne do mysiego białka kotwiczącego kinazę białkową zależną od cGMP 42kDa. Stwierdzono, że białko myszy lokalizuje się z Golgim i rekrutuje zależną od cGMP kinazę białkową I alfa do Golgiego w jądrach myszy. Uważa się, że odgrywa ono rolę w rozwoju komórek rozrodczych. Dla tego genu znaleziono warianty transkrypcji kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GKAP1 (NP_079487.2, 1 a.a. ~ 366 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASAVLSSVPTTASRFALLQVDSGSGSDSEPGKGKGRNTGKSQTLGSKSTTNEKKREKRRKKKEQQQSEANELRNLAFKKIPQKSSHAVCNAQHDLPLSNPVQKDSREENWQEWRQRDEQLTSEMFEADLEKALLLSKLEYEEHKKEYEDAENTSTQSKVMNKKDKRKNHQGKDRPLTVSLKDFHSEDHISKKTEELSSSQTLSHDGGFFNRLEDDVHKILIREKRREQLTEYNGTDNCTAHEHNQEVVLKDGRIERLKLELERKDAEIQKLKNVITQWEAKYKEVKARNAQLLKMLQEGEMKDKAEILLQVDESQSIKNELTIQVTSLHAALEQERSKVKVLQAELAKYQGGRKGKRNSESDQCR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)