Key Documents
SAB1408011
Sigma-Aldrich
Anti-CENPT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C16orf56, CENP-T, FLJ13111, FLJ43376
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~32.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPT(80152)
Opis ogólny
The centromere is a specialized chromatin domain, present throughout the cell cycle, that acts as a platform on which the transient assembly of the kinetochore occurs during mitosis. All active centromeres are characterized by the presence of long arrays of nucleosomes in which CENPA (MIM 117139) replaces histone H3 (see MIM 601128). CENPT is an additional factor required for centromere assembly (Foltz et al., 2006 [PubMed 16622419]).[supplied by OMIM
Immunogen
CENPT (NP_079358.1, 1 a.a. ~ 299 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADHNPDSDSTPRTLLRRVLDTADPRTPRRPRSARAGARRALLETASPRKLSGQTRTIARGRSHGARSVGRSAHIQASGHLEEQTPRTLLKNILLTAPESSILMPESVVKPVPAPQAVQPSRQESSCGSLELQLPELEPPTTLAPGLLAPGRRKQRLRLSVFQQGVDQGLSLSQEPQGNADASSLTRSLNLTFATPLQPQSVQRPGLARRPPARRAVDVGAFLRDLRDTSLAPPNIVLEDTQPFSQPMVGSPNVYHSLPCTPHTGAEDAEQAAGRKTQSSGPGLQKNSECVALVAWSQI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1