Kluczowe dokumenty
SAB1407986
Sigma-Aldrich
Anti-UBE1DC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ23251, FLJ23251UBA5, THIFP1, UBE1DC1
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBA5(79876)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a member of the E1-like ubiquitin-activating enzyme family. This protein activates ubiquitin-fold modifier 1, a ubiquitin-like post-translational modifier protein, via the formation of a high-energy thioester bond. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. A pseudogene located on chromosome 1 has also been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
UBE1DC1 (NP_079094.1, 1 a.a. ~ 404 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAESVERLQQRVQELERELAQERSLQVPRSGDGGGGRVRIEKMSSEVVDSNPYSRLMALKRMGIVSDYEKIRTFAVAIVGVGGVGSVTAEMLTRCGIGKLLLFDYDKVELANMNRLFFQPHQAGLSKVQAAEHTLRNINPDVLFEVHNYNITTVENFQHFMDRISNGGLEEGKPVDLVLSCVDNFEARMTINTACNELGQTWMESGVSENAVSGHIQLIIPGESACFACAPPLVVAANIDEKTLKREGVCAASLPTTMGVVAGILVQNVLKFLLNFGTVSFYLGYNAMQDFFPTMSMKPNPQCDDRNCRKQQEEYKKKVAALPKQEVIQEEEEIIHEDNEWGIELVSEVSEEELKNFSGPVPDLPEGITVAYTIPKKQEDSVTELTVEDSGESLEDLMAKMKNM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)