Kluczowe dokumenty
SAB1407984
Sigma-Aldrich
Anti-BAALC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ12015
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~15.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAALC(79870)
Opis ogólny
Gen ten został zidentyfikowany na podstawie badań ekspresji genów u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Gen ten jest konserwowany wśród ssaków i nie występuje u organizmów niższych. Tkanki, które wyrażają ten gen, rozwijają się z neuroektodermy. Dla tego genu opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują różne białka; jednak niektóre warianty transkryptu występują tylko w liniach komórkowych AML. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BAALC (NP_079088.1, 1 a.a. ~ 145 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGCGGSRADAIEPRYYESWTRETESTWLTYTDSDAPPSAAAPDSGPEAGGLHSGMLEDGLPSNGVPRSTAPGGIPNPEKKTNCETQCPNPQSLSSGPLTQKQNGLQTTEAKRDAKRMPAKEVTINVTDSIQQMDRSRRITKNCVN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)