Kluczowe dokumenty
SAB1407958
Sigma-Aldrich
Anti-NEIL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ22402, FPG1, NEI1, hFPG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEIL1(79661)
Opis ogólny
NEIL1 należy do klasy glikozylaz DNA homologicznych do bakteryjnej rodziny Fpg/Nei. Glikozylazy te inicjują pierwszy etap naprawy przez wycięcie zasad uszkodzonych przez reaktywne formy tlenu i wprowadzenie pęknięcia nici DNA poprzez związaną z tym reakcję liazy (Bandaru et al., 2002 [PubMed 12509226]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NEIL1 (AAH10876.1, 1 a.a. ~ 390 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPEGPELHLASQFVNEACRALVFGGCVEKSSVSRNPEVPFESSAYRISASARGKELRLILSPLPGAQPQQEPLALVFRFGMSGSFQLVPREELPRHAHLRFYTAPPGPRLALCFVDIRRFGRWDLGGKWQPGRGPCVLQEYQQFRENVLRNLADKAFDRPICEALLDQRFFNGIGNYLRAEILYRLKIPPFEKARSVLEALQQHRPSPELTLSQKIRTKLQNPDLLELCHSVPKEVVQLGGRGYGSESGEEDFAAFRAWLRCYGMPGMSSLQDRHGRTIWFQGDPGPLAPKGRKSRKKKSKATQLSPEDRVEDALPPSKAPSRTRRAKRDLPKRTATQRPEGTSLQQDPEAPTVPKKGRRKGRQAASGHCRPRKVKADIPSLEPEGTSAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)