Key Documents
SAB1407883
Sigma-Aldrich
Anti-TTC31 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ12788, FLJ33201, MGC120200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~46.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTC31(64427)
Immunogen
TTC31 (NP_071937.2, 1 a.a. ~ 423 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPIPKTVGRIKLDCSLRPSCPLEVAAAPKLCKEFGPEDYGEEDIVDFLRRLVESDHQGLHRIHVDGSSGRLQLWHHDYLLGHLDDEGKSTGQSDRGKGAEGLGTYCGLRKSFLYPPQESEPCPQSPSASATFPSVSDSLLQVAMPQKLLVTEEEANRLAEELVAEEERMKQKAEKKRLKKKRQKERKRQERLEQYCGEPKASTTSDGDESPPSSPGNPVQGQCGEEEDSLDLSSTFVSLALRKVGDWPLSARREKGLNQEPQGRGLALQKMGQEEESPPREERPQQSPKVQASPGLLAAALQQSQELAKLGTSFAQNGFYHEAVVLFTQAFEAQPPGPPVGGGLARAGQSVEDSDLWPPSVFIRLFGNRSFCHERLGQPAWALADAQVALTLRPGWPRGLFRLGKALMGLQVIGLGLETGEI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1