Kluczowe dokumenty
SAB1407881
Sigma-Aldrich
Anti-AKTIP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKTIP(64400)
Opis ogólny
Mysi homolog tego genu wytwarza zrośnięte palce i hiperplazję grasicy u heterozygotycznych zmutowanych zwierząt, podczas gdy homozygotyczne mutanty umierają we wczesnym stadium rozwoju. Gen ten może odgrywać rolę w apoptozie, ponieważ te nieprawidłowości morfologiczne są spowodowane zmienionymi wzorcami zaprogramowanej śmierci komórki. Białko kodowane przez ten gen jest podobne do domeny ligazy ubikwityny innych enzymów sprzęgających ubikwitynę, ale brakuje mu konserwowanej reszty cysteiny, która umożliwia tym enzymom sprzęganie ubikwityny z białkiem docelowym. Białko to oddziałuje bezpośrednio z kinazą serynową/treoninową kinazy białkowej B (PKB)/Akt i moduluje aktywność PKB poprzez zwiększenie fosforylacji miejsc regulatorowych PKB. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AKTIP (NP_071921.1, 1 a.a. ~ 292 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNPFWSMSTSSVRKRSEGEEKTLTGDVKTSPPRTAPKKQLPSIPKNALPITKPTSPAPAAQSTNGTHASYGPFYLEYSLLAEFTLVVKQKLPGVYVQPSYRSALMWFGVIFIRHGLYQDGVFKFTVYIPDNYPDGDCPRLVFDIPVFHPLVDPTSGELDVKRAFAKWRRNHNHIWQVLMYARRVFYKIDTASPLNPEAAVLYEKDIQLFKSKVVDSVKVCTARLFDQPKIEDPYAISFSPWNPSVHDEAREKMLTQKKPEEQHNKSVHVAGLSWVKPGSVQPFSKEEKTVAT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)