Kluczowe dokumenty
SAB1407876
Sigma-Aldrich
Anti-SIL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MSS, ULG5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIL1(64374)
Opis ogólny
Gen ten koduje rezydentną retikulum endoplazmatyczne (ER), N-związaną glikoproteinę z N-końcową sekwencją docelową ER, 2 przypuszczalnymi miejscami N-glikozylacji i C-końcowym sygnałem retencji ER. Białko to funkcjonuje jako czynnik wymiany nukleotydów dla innego białka odpowiedzi na niesfałdowane białko. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Marinesco-Sjogrena. Scharakteryzowano alternatywne warianty splicingu transkrypcyjnego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SIL1 (NP_071909.1, 1 a.a. ~ 461 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAPQSLPSSRMAPLGMLLGLLMAACFTFCLSHQNLKEFALTNPEKSSTKETERKETKAEEELDAEVLEVFHPTHEWQALQPGQAVPAGSHVRLNLQTGEREAKLQYEDKFRNNLKGKRLDINTNTYTSQDLKSALAKFKEGAEMESSKEDKARQAEVKRLFRPIEELKKDFDELNVVIETDMQIMVRLINKFNSSSSSLEEKIAALFDLEYYVHQMDNAQDLLSFGGLQVVINGLNSTEPLVKEYAAFVLGAAFSSNPKVQVEAIEGGALQKLLVILATEQPLTAKKKVLFALCSLLRHFPYAQRQFLKLGGLQVLRTLVQEKGTEVLAVRVVTLLYDLVTEKMFAEEEAELTQEMSPEKLQQYRQVHLLPGLWEQGWCEITAHLLALPEHDAREKVLQTLGVLLTTCRDRYRQDPQLGRTLASLQAEYQVLASLELQDGEDEGYFQELLGSVNSLLKELR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)