Merck
SAB1407871
Sigma-Aldrich
Anti-MS4A5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD20-L2, CD20L2, MGC34184, TETM4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A5(64232)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a member of the membrane-spanning 4A gene family. Members of this nascent protein family are characterized by common structural features and similar intron/exon splice boundaries and display unique expression patterns among hematopoietic cells and nonlymphoid tissues. Though this member is not expressed in hematopoietic cells specifically, it may be involved in signal transduction like many of its related family members. The gene encoding this protein is localized to 11q12, among a cluster of family members. (provided by RefSeq)
Immunogen
MS4A5 (AAH29884, 1 a.a. ~ 200 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSSTAHSPVFLVFPPEITASEYESTELPATTFSTQSPLQKLFARKMKILGTIQILFGIMTFSFGVIFLFTLLKPYPRFPFIFLSGYPFWGSVLFINSGAFLIAVKRKTTETLIILSRIMNFLSALGAIAGIILLTFGFILDQNYICGYSHQNSQCKAVTVLFLGILITLMTFSIIELFISLPFSILGCHSEDCDCEQCC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1