Kluczowe dokumenty
SAB1407815
Sigma-Aldrich
Anti-KIAA1967 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DBC-1, DBC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~102.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
KIAA1967 to duże białko jądrowe zawierające wiele domen, zmapowane w lokalizacji chromosomalnej 8p22. Składa się z motywu NL (lokalizacja jądrowa), domeny CC (coiled-coil) odpowiedzialnej za interakcję białko-białko, nieaktywnej ręki EF do wiązania Ca2+, domeny Nudix, domeny wiążącej RNA i motywu LZ (leucine zipper).
Mysie przeciwciało poliklonalne podniesione przeciwko ludzkiemu białku KIAA1967 o pełnej długości.
Immunogen
KIAA1967 (NP_066997.3, 1 a.a. ~ 923 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSQFKRQRINPLPGGRNFSGTASTSLLGPPPGLLTPPVATELSQNARHLQGGEKQRVFTGIVTSLHDYFGVVDEEVFFQLSVVKGRLPQLGEKVLVKAAYNPGQAVPWNAVKVQTLSNQPLLKSPAPPLLHVAALGQKQGILGAQPQLIFQPHRIPPLFPQKPLSLFQTSHTLHLSHLNRFPARGPHGRLDQGRSDDYDSKKRKQRAGGEPWGAKKPRHDLPPYRVHLTPYTVDSPICDFLELQRRYRSLLVPSDFLSVHLSWLSAFPLSQPFSLHHPSRIQVSSEKEAAPDAGAEPITADSDPAYSSKVLLLSSPGLEELYRCCMLFVDDMAEPRETPEHPLKQIKFLLGRKEEEAVLVGGEWSPSLDGLDPQADPQVLVRTAIRCAQAQTGIDLSGCTKWWRFAEFQYLQPGPPRRLQTVVVYLPDVWTIMPTLEEWEALCQQKAAEAAPPTQEAQGETEPTEQAPDALEQAADTSRRNAETPEATTQQETDTDLPEAPPPPLEPAVIARPGCVNLSLHGIVEDRRPKERISFEVMVLAELFLEMLQRDFGYRVYKMLLSLPEKVVSPPEPEKEEAAKEEATKEEEAIKEEVVKEPKDEAQNEGPATESEAPLKEDGLLPKPLSSGGEEEEKPRGEASEDLCEMALDPELLLLRDDGEEEFAGAKLEDSEVRSVASNQSEMEFSSLQDMPKELDPSAVLPLDCLLAFVFFDANWCGYLHRRDLERILLTLGIRLSAEQAKQLVSRVVTQNICQYRSLQYSRQEGLDGGLPEEVLFGNLDLLPPPGKSTKPGAAPTEHKALVSHNGSLINVGSLLQRAEQQDSGRLYLENKIHTLELKLEESHNRFSATEVTNKTLAAEMQELRVRLAEAEETARTAERQKSQLQRLLQELRRRLTPLQLEIQRVVEKADSWVEKEEPAPSN
Działania biochem./fizjol.
KIAA1967 jest związany z kilkoma procesami komórkowymi, takimi jak regulacja metabolizmu, starzenie się i biologia nowotworów. Odgrywa istotną rolę w patogenezie nowotworów, uczestnicząc w apoptozie, funkcji receptorów jądrowych, metabolizmie komórkowym, cyklu dobowym i epigenetyce. KIAA1967 działa jako regulator różnych receptorów jądrowych, takich jak ERα (receptor estrogenowy α), ERβ, AR (receptor androgenowy), RAR (receptor kwasu retinowego) i receptor hemowy Rev-erbα. Oprócz aktywności transkrypcyjnej, kontroluje również modyfikatory epigenetyczne, takie jak deacetylazy HDAC3 i SIRT1 oraz metylotransferazę SUV39H1. Doniesiono, że domena Nudix ma zdolność wiązania nukleotydów, co dodatkowo może kontrolować jej aktywność funkcjonalną. W odpowiedzi na uszkodzenia DNA wywołane promieniowaniem UV, odgrywa ważną rolę w utrzymaniu stabilności genomu i integralności komórkowej. KIAA1967 odgrywa również znaczącą rolę w różnicowaniu adipocytów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
José María Moreno-Navarrete et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 308(7), E554-E561 (2015-02-05)
Genetic deletion of Dbc1 in mice reduced adipose tissue senescence and inflammation while promoting an expansion of this tissue. Here, we aimed to investigate DBC1 mRNA and protein levels in human adipose tissue from subjects with a wide spectrum of
Eduardo Nunes Chini et al.
Bioscience reports, 33(4), doi:10-doi:10 (2013-07-12)
DBC1 (deleted in breast cancer-1) is a nuclear protein that regulates cellular metabolism. Since alteration in cellular metabolism have been proposed to be the emerging 'hallmark' of cancer, it is possible that DBC1 may be implicated in the regulation of
Wootae Kim et al.
Cancer letters, 333(2), 180-186 (2013-01-29)
DBC1 (deleted in breast cancer 1) participates in the regulation of cell survival and death in response to various stimuli. In particular, DBC1 promotes cell death upon DNA damage through inhibition of SIRT1 deacetylase. However, the SIRT1-independent functions of DBC1