Kluczowe dokumenty
SAB1407811
Sigma-Aldrich
Anti-GBA3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CBGL1, GLUC, KLrP, MGC104276, MGC126878
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~18.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GBA3(57733)
Opis ogólny
GBA3, czyli cytozolowa beta-glukozydaza (EC 3.2.1.21), jest enzymem głównie wątrobowym, który skutecznie hydrolizuje beta-D-glukozyd i beta-D-galaktozyd, ale nie żaden znany fizjologiczny beta-glikozyd, co sugeruje, że może być zaangażowany w detoksykację glikozydów roślinnych (de Graaf i in., 2001 [PubMed 11389701]). GBA3 ma również znaczną aktywność neutralnej glikozyloceramidazy (EC 3.2.1.62), co sugeruje, że może być zaangażowany w nielizosomalny szlak kataboliczny metabolizmu glukozyloceramidu (Hayashi i in., 2007 [PubMed 17595169]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
GBA3 (AAH29362.1, 1 a.a. ~ 162 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAFPAGFGWAAATAAYQVEGGWDADGKGPCVWDTFTHQGGERVFKNQTGDVACGSYTLWEEDLKCIKQLGLTHYRFSLSWSRLLPDGTTGFINQKAIQLDKVNLQVYCAWSLLDNFEWNQGYSSRFGLFHVDFEDPARPRVPYTSAKEYAKIIRNNGLEAHL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)