Kluczowe dokumenty
SAB1407764
Sigma-Aldrich
Anti-CIAPIN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
2810413N20Rik, Anamorsin, DRE2, PRO0915
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIAPIN1(57019)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CIAPIN1 jest indukowanym przez cytokiny inhibitorem apoptozy bez związku z cząsteczkami regulującymi apoptozę z rodziny BCL2 (MIM 151430) lub CASP (patrz MIM 147678). Ekspresja CIAPIN1 jest zależna od stymulacji czynnikiem wzrostu (Shibayama et al., 2004 [PubMed 14970183]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CIAPIN1 (NP_064709.2, 1 a.a. ~ 312 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MADFGISAGQFVAVVWDKSSPVEALKGLVDKLQALTGNEGRVSVENIKQLLQSAHKESSFDIILSGLVPGSTTLHSAEILAEIARILRPGGCLFLKEPVETAVDNNSKVKTASKLCSALTLSGLVEVKELQREPLTPEEVQSVREHLGHESDNLLFVQITGKKPNFEVGSSRQLKLSITKKSSPSVKPAVDPAAAKLWTLSANDMEDDSMDLIDSDELLDPEDLKKPDPASLRAASCGEGKKRKACKNCTCGLAEELEKEKSREQMSSQPKSACGNCYLGDAFRCASCPYLGMPAFKPGEKVLLSDSNLHDA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)