Kluczowe dokumenty
SAB1407739
Sigma-Aldrich
Anti-CCL28 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CCK1, MEC, MGC71902, SCYA28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~14.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCL28(56477)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny małych genów cytokin CC. Cytokiny to rodzina wydzielanych białek zaangażowanych w procesy immunoregulacyjne i zapalne. Cytokiny CC to białka charakteryzujące się dwiema sąsiadującymi cysteinami. Cytokina kodowana przez ten gen wykazuje aktywność chemotaktyczną dla spoczynkowych limfocytów T CD4 lub CD8 oraz eozynofilów. Produkt tego genu wiąże się z receptorami chemokin CCR3 i CCR10. Ta chemokina może odgrywać rolę w fizjologii tkanek nabłonka pozaskórnego, w tym różnych narządów śluzówkowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCL28 (NP_683513.1, 1 a.a. ~ 127 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MQQRGLAIVALAVCAALHASEAILPIASSCCTEVSHHISRRLLERVNMCRIQRADGDCDLAAVILHVKRRRICVSPHNHTVKQWMKVQAAKKNGKGNVCHRKKHHGKRNSNRAHQGKHETYGHKTPY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)