Kluczowe dokumenty
SAB1407725
Sigma-Aldrich
Anti-PCDHGA5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDH-GAMMA-A5, ME3, MGC142020, PCDH-GAMMA-A5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~88.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDHGA5(56110)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem klastra genów gamma protokadheryny, jednego z trzech powiązanych klastrów połączonych tandemowo na chromosomie piątym. Te klastry genów mają organizację podobną do immunoglobulin, co sugeruje, że w ich regulację i ekspresję może być zaangażowany nowy mechanizm. Klaster genów gamma obejmuje 22 geny podzielone na 3 podrodziny. Podrodzina A zawiera 12 genów, podrodzina B zawiera 7 genów i 2 pseudogeny, a bardziej odległa podrodzina C zawiera 3 geny. Po tandemowym układzie 22 dużych eksonów regionu zmiennego następuje region stały, zawierający 3 eksony wspólne dla wszystkich genów w klastrze. Każdy ekson regionu zmiennego koduje region zewnątrzkomórkowy, który obejmuje 6 ektodomen kadheryny i region transbłonowy. Eksony regionu stałego kodują wspólny region cytoplazmatyczny. Te podobne do kadheryn neuronalnych białka adhezji komórkowej najprawdopodobniej odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu specyficznych połączeń komórka-komórka w mózgu. Alternatywny splicing został opisany dla genów klastra gamma. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PCDHGA5 (NP_114443.1, 1 a.a. ~ 813 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASPPRGWGCGELLLPFMLLGTLCEPGSGQIRYSMPEELDKGSFVGNIAKDLGLEPQELAERGVRIVSRGRTQLFALNPRSGSLVTAGRIDREELCAQSPLCVVNFNILVENKMKIYGVEVEIIDINDNFPRFRDEELKVKVNENAAAGTRLVLPFARDADVGVNSLRSYQLSSNLHFSLDVVSGTDGQKYPELVLEQPLDREKETVHDLLLTALDGGDPVLSGTTHIRVTVLDANDNAPLFTPSEYSVSVPENIPVGTRLLMLTATDPDEGINGKLTYSFRNEEEKISETFQLDSNLGEISTLQSLDYEESRFYLMEVVAQDGGALVASAKVVVTVQDVNDNAPEVILTSLTSSISEDCLPGTVIALFSVHDGDSGENGEIACSIPRNLPFKLEKSVDNYYHLLTTRDLDREETSDYNITLTVMDHGTPPLSTESHIPLKVADVNDNPPNFPQASYSTSVTENNPRGVSIFSVTAHDPDSGDNARVTYSLAEDTFQGAPLSSYVSINSDTGVLYALRSFDYEQLRDLQLWVTASDSGNPPLSSNVSLSLFVLDQNDNTPEILYPALPTDGSTGVELAPRSAEPGYLVTKVVAVDKDSGQNAWLSYRLLKASEPGLFAVGLHTGEVRTARALLDRDALKQSLVVAVEDHGQPPLSATFTVTVAVADRIPDILADLGSIKTPIDPEDLDLTLYLVVAVAAVSCVFLAFVIVLLVLRLRRWHKSRLLQAEGSRLAGVPASHFVGVDGVRAFLQTYSHEVSLTADSRKSHLIFPQPNYADTLLSEESCEKSEPLLMSDKVDANKEERRVQVSFLFR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)