Kluczowe dokumenty
SAB1407707
Sigma-Aldrich
Anti-ACOT13 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HT012, MGC4961, PNAS-27
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~15 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACOT13(55856)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny tioesteraz. U ludzi białko to kolokalizuje z mikrotubulami i jest niezbędne do trwałej proliferacji komórek. Ortologiczne białko myszy tworzy homotetramer i jest związane z mitochondriami. Białko mysie funkcjonuje jako średnio- i długołańcuchowa tioesteraza acylo-CoA. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy
Immunogen
ACOT13 (NP_060943.1, 1 a.a. ~ 140 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MTSMTQSLREVIKAMTKARNFERVLGKITLVSAAPGKVICEMKVEEEHTNAIGTLHGGLTATLVDNISTMALLCTERGAPGVSVDMNITYMSPAKLGEDIVITAHVLKQGKTLAFTSVDLTNKATGKLIAQGRHTKHLGN
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ACOT13 wytwarzane u myszy jest odpowiednie do analiz western blot.
Działania biochem./fizjol.
ACOT13 (tioesteraza acylo-CoA 13) jest silnie zaangażowana w regulację homeostazy lipidów i glukozy w wątrobie. Utrzymuje wewnątrzkomórkowe stężenie wątrobowych wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) i acylo-CoA w warunkach fizjologicznych poprzez tworzenie kompleksu z białkiem transferowym fosfatydylocholiny (PC-TP). W wątrobie kontroluje β-oksydację kwasów tłuszczowych, która ma kluczowe znaczenie dla wejścia acylo-CoA do mitochondriów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hye Won Kang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(5), 2209-2221 (2012-02-22)
Members of the acyl-CoA thioesterase (Acot) gene family catalyze the hydrolysis of fatty acyl-CoAs, but their biological functions remain unknown. Thioesterase superfamily member 2 (Them2; synonym Acot13) is a broadly expressed mitochondria-associated Acot. Them2 was previously identified as an interacting