Kluczowe dokumenty
SAB1407692
Sigma-Aldrich
Anti-TDP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ11090, MGC104252
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~68.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TDP1(55775)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zaangażowane w naprawę zatrzymanych kompleksów topoizomerazy I-DNA poprzez katalizowanie hydrolizy wiązania fosfodiestrowego między resztami tyrozyny topoizomerazy I a fosforanem 3-pierwiastkowym DNA. Białko to może również usuwać glikolan z jednoniciowego DNA zawierającego 3-prime fosfoglikolan, co sugeruje rolę w naprawie dwuniciowych pęknięć DNA za pośrednictwem wolnych rodników. Gen ten jest członkiem rodziny fosfolipazy D i zawiera dwie domeny fosfodiesterazy PLD. Mutacje w tym genie są związane z chorobą ataksji rdzeniowo-móżdżkowej z neuropatią aksonalną (SCAN1). Chociaż dla tego genu może istnieć kilka wariantów transkrypcji, do tej pory opisano pełną długość tylko dwóch z nich. Te dwa reprezentują główne warianty tego genu i kodują tę samą izoformę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TDP1 (NP_001008744.1, 1 a.a. ~ 608 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSQEGDYGRWTISSSDESEEEKPKPDKPSTSSLLCARQGAANEPRYTCSEAQKAAHKRKISPVKFSNTDSVLPPKRQKSGSQEDLGWCLSSSDDELQPEMPQKQAEKVVIKKEKDISAPNDGTAQRTENHGAPACHRLKEEEDEYETSGEGQDIWDMLDKGNPFQFYLTRVSGVKPKYNSGALHIKDILSPLFGTLVSSAQFNYCFDVDWLVKQYPPEFRKKPILLVHGDKREAKAHLHAQAKPYENISLCQAKLDIAFGTHHTKMMLLLYEEGLRVVIHTSNLIHADWHQKTQGIWLSPLYPRIADGTHKSGESPTHFKADLISYLMAYNAPSLKEWIDVIHKHDLSETNVYLIGSTPGRFQGSQKDNWGHFRLKKLLKDHASSMPNAESWPVVGQFSSVGSLGADESKWLCSEFKESMLTLGKESKTPGKSSVPLYLIYPSVENVRTSLEGYPAGGSLPYSIQTAEKQNWLHSYFHKWSAETSGRSNAMPHIKTYMRPSPDFSKIAWFLVTSANLSKAAWGALEKNGTQLMIRSYELGVLFLPSAFGLDSFKVKQKFFAGSQEPMATFPVPYDLPPELYGSKDRPWIWNIPYVKAPDTHGNMWVPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)