Key Documents
SAB1407687
Sigma-Aldrich
Anti-CNDP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CN2, CPGL, FLJ10830, HsT2298, PEPA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNDP2(55748)
Opis ogólny
CNDP2, also known as tissue carnosinase and peptidase A (EC 3.4.13.18), is a nonspecific dipeptidase rather than a selective carnosinase (Teufel et al., 2003 [PubMed 12473676]).[supplied by OMIM
Immunogen
CNDP2 (AAH01375.1, 1 a.a. ~ 475 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAALTTLFKYIDENQDRYIKKLAKWVAIQSVSAWPEKRGEIRRMMEVAAADVKQLGGSVELVDIGKQKLPDGSEIPLPPILLGRLGSDPQKKTVCIYGHLDVQPAALEDGWDSEPFTLVERDGKLYGRGSTDDKGPVAGWINALEAYQKTGQEIPVNVRFCLEGMEESGSEGLDELIFARKDTFFKDVDYVCISDNYWLGKKKPCITYGLRGICYFFIEVECSNKDLHSGVYGGSVHEAMTDLILLMGSLVDKRGNILIPGINEAVAAVTEEEHKLYDDIDFDIEEFAKDVGAQILLHSHKKDILMHRWRYPSLSLHGIEGAFSGSGAKTVIPRKVVGKFSIRLVPNMTPEVVGEQVTSYLTKKFAELRSPNEFKVYMGHGGKPWVSDFSHPHYLAGRRAMKTVFGVEPDLTREGGSIPVTLTFQEATGKNVMLLPVGSADDGAHSQNEKLNRYNYIEGTKMLAAYLYEVSQLKD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1