Kluczowe dokumenty
SAB1407667
Sigma-Aldrich
Anti-HES6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HES-6, bHLHb41, bHLHc23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~24.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HES6(55502)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka podrodziny podstawowych represorów transkrypcji helisa-pętla-helisa, które mają homologię do wzmacniacza genów rozszczepionych Drosophila. Członkowie tej rodziny genów regulują różnicowanie komórek w wielu typach komórek. Białko kodowane przez ten gen funkcjonuje jako kofaktor, oddziałując z innymi czynnikami transkrypcyjnymi poprzez domenę tetrapeptydową na jego C-końcu. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy
Immunogen
HES6 (NP_061115.2, 1 a.a. ~ 224 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAPPAAPGRDRVGREDGWETRGDRKARKPLVEKKRRARINESLQELRLLAGAEVQAKLENAEVLELTVRRVQGVLRGRAREREQLQAEASERFAAGYIQCMHEVHTFVSTCQAIDATVAAELLNHLLESMPLREGSSFQDLLGDALAGPPRAPGRSGWPAGGAPSPIPSPPGDDLCSDLEEAPEAELSQAPAEGPDLVPAALGSLTTAQIARSVWRPW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)