Kluczowe dokumenty
SAB1407619
Sigma-Aldrich
Anti-ELP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KAT9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~62.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELP3(55140)
Opis ogólny
ELP3 jest katalityczną podjednostką kompleksu elongatora acetylotransferazy histonowej, który przyczynia się do wydłużania transkryptu, a także reguluje dojrzewanie neuronów projekcyjnych (Creppe et al., 2009 [PubMed 19185337]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
ELP3 (NP_060561.3, 1 a.a. ~ 547 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRQKRKGDLSPAELMMLTIGDVIKQLIEAHEQGKDIDLNKVKTKTAAKYGLSAQPRLVDIIAAVPPQYRKVLMPKLKAKPIRTASGIAVVAVMCKPHRCPHISFTGNICVYCPGGPDSDFEYSTQSYTGYEPTSMRAIRARYDPFLQTRHRIEQLKQLGHSVDKVEFIVMGGTFMALPEEYRDYFIRNLHDALSGHTSNNIYEAVKYSERSLTKCIGITIETRPDYCMKRHLSDMLTYGCTRLEIGVQSVYEDVARDTNRGHTVKAVCESFHLAKDSGFKVVAHMMPDLPNVGLERDIEQFTEFFENPAFRPDGLKLYPTLVIRGTGLYELWKSGRYKSYSPSDLVELVARILALVPPWTRVYRVQRDIPMPLVSSGVEHGNLRELALARMKDLGIQCRDVRTREVGIQEIHHKVRPYQVELVRRDYVANGGWETFLSYEDPDQDILIGLLRLRKCSEETFRFELGGGVSIVRELHVYGSVVPVSSRDPTKFQHQGFGMLLMEEAERIAREEHGSGKIAVISGVGTRNYYRKIGYRLQGPYMVKMLK
Działania biochem./fizjol.
ELP3 (elongator complex protein 3) jest katalityczną podjednostką kompleksu elongatora acetylotransferazy histonów. Zwiększa acetylację histonu H3, regulując w ten sposób regulację genów w neuronach. Dysregulacja aktywności ELP3 powoduje zaburzenia neuronalne, takie jak rodzinna dysautonomia i stwardnienie zanikowe boczne. Może być potencjalną acetylotransferazą dla dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Promotor genu ELP3 jest hipermetylowany w inwazyjnym przewodowym raku piersi, powodując transkrypcyjną inaktywację genu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regulation of G6PD acetylation by SIRT2 and KAT9 modulates NADPH homeostasis and cell survival during oxidative stress.
Wang YP, et al.
The Embo Journal, 33, 1304-1320 (2014)
The histone acetyltransferase Elp3 plays in active role in the control of synaptic bouton expansion and sleep in Drosophila.
Singh N, et al.
Journal of Neurochemistry, 115, 493-504 (2010)
Promoter hypermethylation may be an important mechanism of the transcriptional inactivation of ARRDC3, GATA5, and ELP3 in invasive ductal breast carcinoma.
Wang D
Molecular and Cellular Biochemistry, 396, 67-77 (2014)