Kluczowe dokumenty
SAB1407506
Sigma-Aldrich
Anti-DPH5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AD-018, CGI-30, HSPC143, MGC61450, NPD015
Wybierz wielkość
50 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~31.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPH5(51611)
Opis ogólny
This gene encodes a component of the diphthamide synthesis pathway. Diphthamide is a post-translationally modified histidine residue found only on translation elongation factor 2. It is conserved from archaebacteria to humans, and is targeted by diphtheria toxin and Pseudomonas exotoxin A to halt cellular protein synthesis. The yeast and Chinese hamster homologs of this protein catalyze the trimethylation of the histidine residue on elongation factor 2, resulting in a diphthine moiety that is subsequently amidated to yield diphthamide. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
DPH5 (NP_001070862.1, 1 a.a. ~ 285 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLYLIGLGLGDAKDITVKGLEVVRRCSRVYLEAYTSVLTVGKEALEEFYGRKLVVADREEVEQEADNILKDADISDVAFLVVGDPFGATTHSDLVLRATKLGIPYRVIHNASIMNAVGCCGLQLYKFGETVSIVFWTDTWRPESFFDKVKKNRQNGMHTLCLLDIKVKEQSLENLIKGRKIYEPPRYMSVNQAAQQLLEIVQNQRIRGEEPAVTEETLCVGLARVGADDQKIAAGTLRQMCTVDLGEPLHSLIITGGSIHPMEMEMLSLFSIPENSSESQSINGL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)