Kluczowe dokumenty
SAB1407505
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1H antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6V1H(51606)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik ATPazy wakuolarnej (V-ATPazy), wielopodjednostkowego enzymu, który pośredniczy w zakwaszaniu eukariotycznych organelli wewnątrzkomórkowych. Zależne od V-ATPazy zakwaszenie organelli jest niezbędne dla takich procesów wewnątrzkomórkowych, jak sortowanie białek, aktywacja zymogenów, endocytoza za pośrednictwem receptora i generowanie gradientu protonowego pęcherzyków synaptycznych. V-ATPaza składa się z cytozolowej domeny V1 i transbłonowej domeny V0. Domena V1 składa się z trzech podjednostek A i trzech B, dwóch podjednostek G oraz podjednostek C, D, E, F i H. Domena V1 zawiera miejsce katalityczne ATP. Domena V0 składa się z pięciu różnych podjednostek: a, c, c′, c" i d. Dodatkowe izoformy wielu białek podjednostek V1 i V0 są kodowane przez wiele genów lub alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. Gen ten koduje regulatorową podjednostkę H domeny V1, która jest wymagana do katalizy ATP, ale nie do montażu V-ATPazy. Trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodują dwie izoformy podjednostki H. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP6V1H (NP_057025.2, 1 a.a. ~ 483 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTKMDIRGAVDAAVPTNIIAAKAAEVRANKVNWQSYLQGQMISAEDCEFIQRFEMKRSPEEKQEMLQTEGSQCAKTFINLMTHICKEQTVQYILTMVDDMLQENHQRVSIFFDYARCSKNTAWPYFLPMLNRQDPFTVHMAARIIAKLAAWGKELMEGSDLNYYFNWIKTQLSSQKLRGSGVAVETGTVSSSDSSQYVQCVAGCLQLMLRVNEYRFAWVEADGVNCIMGVLSNKCGFQLQYQMIFSIWLLAFSPQMCEHLRRYNIIPVLSDILQESVKEKVTRIILAAFRNFLEKSTERETRQEYALAMIQCKVLKQLENLEQQKYDDEDISEDIKFLLEKLGESVQDLSSFDEYSSELKSGRLEWSPVHKSEKFWRENAVRLNEKNYELLKILTKLLEVSDDPQVLAVAAHDVGEYVRHYPRGKRVIEQLGGKQLVMNHMHHEDQQVRYNALLAVQKLMVHNWEYLGKQLQSEQPQTAAARS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)