Kluczowe dokumenty
SAB1407491
Sigma-Aldrich
Anti-IHPK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IHPK2, PiUS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~49.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IP6K2(51447)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that belongs to the inositol phosphokinase (IPK) family. This protein is likely responsible for the conversion of inositol hexakisphosphate (InsP6) to diphosphoinositol pentakisphosphate (InsP7/PP-InsP5). It may also convert 1,3,4,5,6-pentakisphosphate (InsP5) to PP-InsP4 and affect the growth suppressive and apoptotic activities of interferon-beta in some ovarian cancers. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
IHPK2 (AAH65533.1, 1 a.a. ~ 426 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPAFRAMDVEPRAKGVLLEPFVHQVGGHSCVLRFNETTLCKPLVPREHQFYETLPAEMRKFTPQYKGVVSVRFEEDEDRNLCLIAYPLKGDHGIVDIVDNSDCEPKSKLLRWTTNKKHHVLETEKTPKDWVRQHRKEEKMKSHKLEEEFEWLKKSEVLYYTVEKKWNISSQLKHYNPWSMKCHQQQLQRMKENAKHRNQYKFILLENLTSRYEVPCVLDLKMGTRQHGDDASEEKAANQIRKCQQSTSAVIGVRVCGMQVYQAGSGQLMFMNKYHGRKLSVQGFKEALFQFFHNGRYLRRELLGPVLKKLTELKAVLERQESYRFYSSSLLVIYDGKERPEVVLDSDAEDLEDLSEESADESAGAYAYKPIGASSVDVRMIDFAHTTCRLYGEDTVVHEGQDAGYIFGLQSLIDIVTEISEESGE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1