Kluczowe dokumenty
SAB1407469
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
1810061I13Rik, CLEC2, CLEC2B, PRO1384, QDED721
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLEC1B(51266)
Opis ogólny
Komórki NK wyrażają wiele zależnych od wapnia (typu C) receptorów lektynopodobnych, takich jak CD94 (KLRD1; MIM 602894) i NKG2D (KLRC4; MIM 602893), które oddziałują z cząsteczkami głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy I i hamują lub aktywują cytotoksyczność i wydzielanie cytokin. CLEC2 jest receptorem podobnym do lektyny typu C, ulegającym ekspresji w komórkach mieloidalnych i komórkach NK.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CLEC1B (AAH29554.1, 1 a.a. ~ 196 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MQDEDGYITLNIKTRKPALVSAVMQRNYLQDENENRTGTLQQLAKRFCQYVKQSELKGTFKGHKCSPCDTNWRYYGDSCYGFFRHNLTWEESKQYCTDMNATLLKIDNRNIVEYIKARTHLIRWVGLSRQKSNEVWKWEDGSVISENMFEFLEDGKGNMNCAYFHNGKMHPTFCENKHYLMCERKAGMTKVDQLP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)