Kluczowe dokumenty
SAB1407462
Sigma-Aldrich
Anti-TCEB3B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ELOA2, HsT832, MGC119351, TCEB3L
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~83.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCEB3B(51224)
Opis ogólny
Gen ten koduje aktywną transkrypcyjnie podjednostkę kompleksu czynnika wydłużania transkrypcji SIII (lub elonginy), który obejmuje również dwie podjednostki regulatorowe, elonginy B i C. Kompleks ten działa w celu zwiększenia szybkości wydłużania łańcucha RNA przez polimerazę RNA II poprzez tłumienie przejściowego zatrzymania polimerazy w wielu miejscach wzdłuż matrycy DNA. Podczas gdy pokrewne białko o podobnej funkcji, elongina A, ulega wszechobecnej ekspresji, kodowane białko ulega specyficznej ekspresji w jądrach, co sugeruje, że może odgrywać rolę w spermatogenezie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TCEB3B (AAI03912.1, 1 a.a. ~ 753 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAGSTTLHAVEKLQVRLATKTEPKKLEKYLQKLSALLMTADILAETGIRKTVKRLRKHQHVGDFARDLAARWKKLVLVDRNTRPGPQDPEESASRQRFGEALQDQEKAWGFPENATAPRSPSHSPEHRRTARRTPPGQQRPHPRSHSREPRAERKCPRIAPADSGRYRASPTRTAPLPMPEGPEPAAPGKQPGRGHTHAAQGGPLLCPGCQGQPQGKAVVSHSKGHKSSRQEKRPLCAQGDWHSPTLIREKSFGACLREETPRMPSWASARDRQPSDFKTDKEGGQAGSGQRVPALEEAPDSHQKRPQHSHSNKKRPSLDGRDPGNGTHGLSPEEKEQLSNDRETQEGKPPTAHLDRTSVSSLSEVEEVDMAEEFEQPTLSCEKYLTYDQLRKQKKKTGKSSTTALGDKQRKANESKGTRESWDSAKKLPPVQESQSERLQAAGTDSAGPKTVPSHVFSELWDLSEAWMQANYDPLSDSDSMTSQAKPEALSSPKFREEAAFPGRRVNAKMPVYSGSRPACQLQVPTLRQQCAQVLRNNPDALSDVGEVPYWVLEPVLEGWRPDQLYRRKKDNHALVRETDELRRNHCFQDFKEEKPQENKTWREQYLRLPDAPEQRLRVMTTNIRSARGNNPNGREAKMICFKSVAKTPYDTSRRQEKSAGDADPENGEIKPASKPAGSSHTPSSQSSSGGGRDSSSSILRWLPEKRANPCLSSSNEHAAPAAKTRKQAAKKVAPLMAKAIRDYKGRFSRR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)