Kluczowe dokumenty
SAB1407454
Sigma-Aldrich
Anti-DCXR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DCR, HCR2, HCRII, KIDCR, P34H, SDR20C1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCXR(51181)
Opis ogólny
DCXR jest enzymem, który ma zarówno aktywność reduktazy diacetylu (EC 1.1.1.5), jak i reduktazy L-ksylulozy (EC 1.1.1.10) (Nakagawa et al., 2002 [PubMed 11882650]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
DCXR (AAH01470, 1 a.a. ~ 244 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MELFLAGRRVLVTGAGKGIGRGTVQALHATGARVVAVSRTQADLDSLVRECPGIEPVCVDLGDWEATERALGSVGPVDLLVNNAAVALLQPFLEVTKEAFDRSFEVNLRAVIQVSQIVARGLIARGVPGAIVNVSSQCSQRAVTNHSVYCSTKGALDMLTKVMALELGPHKIRVNAVNPTVVMTSMGQATWSDPHKAKTMLNRIPLGKFAEVEHVNAILFLLSDRSGMTTGSTLPVEGGFWAC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)