Key Documents
SAB1407407
Sigma-Aldrich
Anti-KCNIP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CSEN, DREAM, KCHIP3, MGC18289
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~29.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNIP3(30818)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the family of voltage-gated potassium (Kv) channel-interacting proteins, which belong to the recoverin branch of the EF-hand superfamily. Members of this family are small calcium binding proteins containing EF-hand-like domains. They are integral subunit components of native Kv4 channel complexes that may regulate A-type currents, and hence neuronal excitability, in response to changes in intracellular calcium. The encoded protein also functions as a calcium-regulated transcriptional repressor, and interacts with presenilins. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
KCNIP3 (NP_038462.1, 1 a.a. ~ 256 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQPAKEVTKASDGSLLGDLGHTPLSKKEGIKWQRPRLSRQALMRCCLVKWILSSTAPQGSDSSDSELELSTVRHQPEGLDQLQAQTKFTKKELQSLYRGFKNECPTGLVDEDTFKLIYAQFFPQGDATTYAHFLFNAFDADGNGAIHFEDFVVGLSILLRGTVHEKLKWAFNLYDINKDGYITKEEMLAIMKSIYDMMGRHTYPILREDAPAEHVERFFEKMDRNQDGVVTIEEFLEACQKDENIMSSMQLFENVI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1