Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1407378
Sigma-Aldrich
Anti-PYCARD, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ASC, CARD5, MGC10332, TMS, TMS-1, TMS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~16.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYCARD(29108)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko adaptorowe, które składa się z dwóch domen interakcji białko-białko: N-końcowej domeny PYRIN-PAAD-DAPIN (PYD) i C-końcowej domeny rekrutacji kaspaz (CARD). Domeny PYD i CARD są członkami nadrodziny domen śmierci z sześcioma helisami, które pośredniczą w tworzeniu dużych kompleksów sygnalizacyjnych w szlakach sygnałowych zapalnych i apoptotycznych poprzez aktywację kaspazy. W normalnych komórkach białko to jest zlokalizowane w cytoplazmie; jednak w komórkach poddawanych apoptozie tworzy kuliste agregaty w pobliżu obwodu jądrowego. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PYCARD (AAH13569, 1 a.a. ~ 149 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDALDLTDKLVSFYLETYGAELTANVLRDMGLQEMAGQLQAATHQGSGAAPAGIQAPPQSAAKPGLHFIDQHRAALIARVTNVEWLLDALYGKVLTDEQYQAVRAEPTNPSKMRKLFNFTPAWNWTCKDLLQALRESQSYLVEDLERS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)