Kluczowe dokumenty
SAB1407372
Sigma-Aldrich
Anti-ASTE1, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HT001, MGC129980
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.31 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASTE1(28990)
Immunogen
ASTE1 (AAH30274, 1 a.a. ~ 320 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MQQPNAHRISQPIRQIIYGLLLNASPHLDKTSWNALPPQPLAFSEVERINKNIRTSIIDAVELAKDHSDLSRLTELSLRRRQMLLLETLKVKQTILEPIPTSLKLPIAVSCYWLQHTETKAKLHHLQSLLLTMLVGPLIAIINSPGKEELQEDGAKMLYAEFQRVKAQTRLGTRLDLDTAHIFCQWQSCLQMGMYLNQLLSTPLPEPDLTRLYSGSLVHGLCQQLLASTSVESLLSICPEAKQLYEYLFNATRSYAPAEIFLPKGRSNSKKKRQKKQNTSCSKNRGRTTAHTKCWYEGNNRFGLLMVENLEEHSEASNIE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)