Kluczowe dokumenty
SAB1407369
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL42 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HSPC204, MRP-L31, MRPL31, MRPS32, PTD007, RPML31
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~16.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPL42(28977)
Opis ogólny
Mitochondrialne białka rybosomalne ssaków są kodowane przez geny jądrowe i pomagają w syntezie białek w mitochondrium. Rybosomy mitochondrialne (mitoribosomy) składają się z małej podjednostki 28S i dużej podjednostki 39S. Ich skład szacuje się na 75% białka do rRNA w porównaniu do rybosomów prokariotycznych, gdzie stosunek ten jest odwrócony. Kolejną różnicą między mitoribosomami ssaków a rybosomami prokariotycznymi jest to, że te ostatnie zawierają 5S rRNA. Wśród różnych gatunków, białka składające się na mitoribosom różnią się znacznie sekwencją, a czasami właściwościami biochemicznymi, co uniemożliwia łatwe rozpoznanie na podstawie homologii sekwencji. Gen ten koduje białko zidentyfikowane jako należące zarówno do podjednostki 28S, jak i 39S. Konieczne będą dalsze eksperymenty w celu zidentyfikowania specyficznej lokalizacji podjednostki. Analiza sekwencji zidentyfikowała trzy warianty transkryptu, które kodują dwie różne izoformy. Pseudogeny odpowiadające temu genowi znajdują się na chromosomach 4q, 6p, 6q, 7p i 15q. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MRPL42 (NP_054769.1, 1 a.a. ~ 142 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAVAAVKWVMSKRTILKHLFPVQNGALYCVCHKSTYSPLPDDYNCNVELALTSDGRTIVCYHPSVDIPYEHTKPIPRPDPVHNNEETHDQVLKTRLEEKVEHLEEGPMIEQLSKMFFTTKHRWYPHGRYHRKNLNPPKDR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)