SAB1407368
Anti-MRPS18B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C6orf14, DKFZp564H0223, HSPC183, HumanS18a, MRP-S18-2, MRPS18-2, PTD017, S18amt
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28.49 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPS18B(28973)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MAASVLNTVLRRLPMLSLFRGSHRVQVPLQTLCTKAPSEEDSLSSVPISPYKDEPWKYLESEEYQERYGSRPVWADYRRNHKGGVPPQRTRKTCIRRNKVVGNPCPICRDHKLHVDFRNVKLLEQFVCAHTGIIFYAPYTGVCVKQHKRLTQAIQKARDHGLLIYHIPQVEPRDLDFSTSHGAVSATPPAPTLVSSDPWYPWYNWKQPPERELSRLRRLYQGHLQEESGPPPESMPKMPPRTPAEASSTGQTGPQSAL
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1