Merck
SAB1407357
Sigma-Aldrich
Anti-MOCS3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC9252, UBA4, dJ914P20.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~49.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MOCS3(27304)
Opis ogólny
Molybdenum cofactor (MoCo) is necessary for the function of all molybdoenzymes. One of the enzymes required for the biosynthesis of MoCo is molybdopterin synthase (MPT synthase). The protein encoded by this gene adenylates and activates MPT synthase. This gene contains no introns. A pseudogene of this gene is present on chromosome 14. (provided by RefSeq)
Immunogen
MOCS3 (NP_055299.1, 1 a.a. ~ 460 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASREEVLALQAEVAQREEELNSLKQKLASALLAEQEPQPERLVPVSPLPPKAALSRDEILRYSRQLVLPELGVHGQLRLGTACVLIVGCGGLGCPLAQYLAAAGVGRLGLVDYDVVEMSNLARQVLHGEALAGQAKAFSAAASLRRLNSAVECVPYTQALTPATALDLVRRYDVVADCSDNVPTRYLVNDACVLAGRPLVSASALRFEGQITVYHYDGGPCYRCIFPQPPPAETVTNCADGGVLGVVTGVLGCLQALEVLKIAAGLGPSYSGSLLLFDALRGHFRSIRLRSRRLDCAACGERPTVTDLLDYEAFCGSSATDKCRSLQLLSPEERVSVTDYKRLLDSGAFHLLLDVRPQVEVDICRLPHALHIPLKHLERRDAESLKLLKEAIWEEKQGTQEGAAVPIYVICKLGNDSQKAVKILQSLSAAQELDPLTVRDVVGGLMAWAAKIDGTFPQY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1