Merck
SAB1407351
Sigma-Aldrich
Anti-TINAG antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TIN-AG, TIN1, TIN2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TINAG(27283)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TINAG is a basement membrane glycoprotein initially identified as a target of antibodies in some forms of immunologically mediated tubulointerstitial nephritis.[supplied by OMIM
Immunogen
TINAG (NP_055279.2, 1 a.a. ~ 476 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWTGYKILIFSYLTTEIWMEKRYLSQREVDLEAYFTRNHTVLQGTRFKRAIFQGQYCRNFGCCEDRDDGCVTEFYAANALCYCDKFCDRENSDCCPDYKSFCREEKEWPPHTQPWYPEGCFKDGQHYEEGSVIKENCNSCTCSGQQWKCSQHVCLVRSELIEQVNKGDYGWTAQNYSQFWGMTLEDGFKFRLGTLPPSLMLLSMNEMTASLPATTDLPEFFVASYKWPGWTHGPLDQKNCAASWAFSTASVAADRIAIQSKGRYTANLSPQNLISCCAKNRHGCNSGSIDRAWWYLRKRGLVSHACYPLFKDQNATNNGCAMASRSDGRGKRHATKPCPNNVEKSNRIYQCSPPYRVSSNETEIMKEIMQNGPVQAIMQVHEDFFHYKTGIYRHVTSTNKESEKYRKLQTHAVKLTGWGTLRGAQGQKEKFWIAANSWGKSWGENGYFRILRGVNESDIEKLIIAAWGQLTSSDEP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1