Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1407335
Sigma-Aldrich
Anti-CACYBP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GIG5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACYBP(27101)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem wiążącym kalcylinę. Może być zaangażowane w zależną od wapnia ubikwitynację i późniejszą proteosomalną degradację białek docelowych. Prawdopodobnie służy jako mostek molekularny w kompleksach ubikwityny E3 i uczestniczy w degradacji beta-kateniny za pośrednictwem ubikwityny. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CACYBP (NP_055227.1, 1 a.a. ~ 228 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MASEELQKDLEEVKVLLEKATRKRVRDALTAEKSKIETEIKNKMQQKSQKKAELLDNEKPAAVVAPITTGYTVKISNYGWDQSDKFVKIYITLTGVHQVPTENVQVHFTERSFDLLVKNLNGKSYSMIVNNLLKPISVEGSSKKVKTDTVLILCRKKVENTRWDYLTQVEKECKEKEKPSYDTETDPSEGLMNVLKKIYEDGDDDMKRTINKAWVESREKQAKGDTEF
Działania biochem./fizjol.
CACYBP (białko wiążące kalcygeninę) jest częścią mechanizmu ubikwitynacji i bierze udział w degradacji β-kateniny. Może oddziaływać z S100, SIAH1 (seven in absentia homolog 1) i SKP1 (S-phase kinase-associated protein 1). CACYBP bierze udział w proliferacji, różnicowaniu, oporności wielolekowej i nowotworzeniu. Może działać jako onkogen i jako supresor nowotworu. W komórkach glejaka CACYBP zwiększa proliferację komórkową.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CacyBP/SIP inhibits Doxourbicin-induced apoptosis of glioma cells due to activation of ERK1/2.
Tang Y, et al.
IUBMB Life, 68, 211-219 (2016)
Expression and regulation of CacyBP/SIP in chronic lymphocytic leukemia cell balances of cell proliferation with apoptosis.
Fu C, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 142, 741-748 (2016)
S100A6 protein negatively regulates CacyBP/SIP-mediated inhibition of gastric cancer cell proliferation and tumorigenesis.
Ning X, et al.
PLoS ONE, 7, e30185-e30185 (2012)
CacyBP/SIP protein is important for the proliferation of human glioma cells.
Shi H, et al.
IUBMB Life, 66, 286-291 (2014)